Print…
VWR®, Máscaras higiénicas para salas limpas, Maximum
Fornecedor: VWR Collection
113-6220EA 352 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Máscaras higiénicas para salas limpas, Maximum
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
As máscaras para salas limpas Maximum têm três camadas para melhorar a eficiência na filtração de partículas e bactérias. As máscaras não possuem latex.
  • Três camadas para melhorar a eficiência da filtração de bactérias e partículas
  • Respirável e resistente a líquidos
  • Suporte de plástico ao longo de todo o comprimento que mantém o tecido longe da boca do utilizador para permitir uma respiração mais confortável
  • Tira nasal maleável que confere maior proteção
  • Disponível com laços de spandex ou PP, soldados por utra-som para manter a suavidade e proteger contra partículas
  • As máscaras estéreis, resistentes à humidade possuem uma camada interna única e leve para maior resistência à humidade
  • Apenas para uso industrial e salas limpas; não usar para proteção contra COVID-19
  • Este produto não é um dispositivo médico para uso médico ou clínico de acordo com o significado do Regulamento (UE) 2017/745/Diretiva 93/42/EEC
  • Este produto não é um equipamento de proteção individual (EPI), Regulamento (UE) 2016/425
Emissividade das partículas (partículas: ≥ 0,5 µm/cu. Ft): 196 (IEST/RP/CC003.3)
Eficiência da filtração bacteriana: >99 % (ASTM F32101)
Eficiência da filtração de partículas: >99 % (ASTM F2299)
Respirabilidade Delta P (mm H2O/cm²): 1,9-2,2 (MIL-M-36954C)
Rigorosamente testadas e fabricadas numa instalação com certificação ISO; validadas através de testes laboratoriais independentes.
Fornecimento: Máscaras não estéreis, embalagem: 50 máscaras por bolsa, 10 bolsas internas por caixa. Máscaras refª 113-6222, embalagem: 10 máscaras por pack, 5 packs por bolsa interna, 10 bolsas internas por caixa. Máscaras refª 113-9930 / 9931 embalagem: são embaladas individualmente, 50 embalagens individuais por caixa, 10 caixas por caixa.