Print…
VWR® VLSB, Banhos-maria com agitação
Fornecedor: VWR Collection
462-0494EA 3050 EUR
462-0494 462-0493
VWR® VLSB, Banhos-maria com agitação
Banhos Banhos com agitação
Agitação linear, com cuba de aço inoxidável e interface do utilizador simples e intuitiva. É rápido e fácil encaixar tabuleiros de agitação alternativos.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
O elemento de aquecimento está posicionado na parte inferior da cuba, a ausência de elemento de aquecimento no banho significa que é mais fácil de limpar e de manter limpa. Os banhos têm uma funcionalidade de proteção de amostra independente. Disponíveis prontos a usar em dois tamanhos para uma grande variedade de aplicações, incluindo preparação, mistura e descongelamento de amostras.
Fornecimento: Fornecidos com um tabuleiro universal e tampa de policarbonato transparente. Existe uma tampa de aço inoxidável em forma de telhado como opção, bem como uma ampla seleção de tabuleiros de acessórios e suportes para tubos de ensaio, que têm de ser pedidos à parte.
Atenção: * Tenha presente que os suportes têm de ser usados em conjunto com o tabuleiro aço inoxidável adequado.