Print…
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Fornecedor: VWR Collection
181-0308EA 701 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Bombas Bombas de Diafragma
As VCP 80 e VCP 130 podem ser usadas como bombas de vácuo e de pressão e estabelecem um padrão de utilização eficiente do vácuo. Use estas bombas para um vácuo acessível em aplicações onde a resistência à corrosão não é necessária. As bombas podem ser utilizadas para filtração a vácuo de soluções aquosas ou vapores aquosos incluindo tampões, mas não são recomendadas para bombeamento de vapores ácidos, básicos ou orgânicos. Estas bombas de vácuo/pressão da VWR® Collection foram concebidas para operações contínuas sem supervisão e possuem dois medidores com mostrador com reguladores manuais para poder ajustar e monitorizar facilmente o vácuo ou nível de pressão necessário.
  • Bomba de pressão/vácuo all-in-one
  • Tecnologia de pistão WOB-L®
  • Compacta, fácil de limpar e de manusear
  • Fácil monitorização e regulação de vácuo
Fornecimento: entregue com fichas UE, UK ou CH, manual de instruções, regulador de vácuo e pressão e manómetro, silenciador e armadilha de água.