Print…
Lâminas de micrótomo
Fornecedor: LEICA HISTOLOGY
14035838382 14035843496 14035843491 14035843489 14035838383
631-1080EA 121 EUR
631-1080 631-1084 631-1083 631-1082 631-1081
Lâminas de micrótomo
Micrótomos Lâminas de corte
As lâminas facilitam o corte de uma grande variedade de tecidos. O rebordo facilita a criação de secções. Não é necessário nenhum ajuste ao micrótomo devido à excelente geometria da lâmina com um ângulo de 35º. O revestimento uniforme combinado com uma lâmina afiada, precisa e homogénea, eliminam as variações no corte. É garantida uma lâmina de corte durável e secções de qualidade, bloco após bloco. Os resultados são sempre reprodutíveis para cada lâmina do distribuidor e de um lote para outro. Sem cantos afiados. Quando a lâmina é colocada no suporte do micrómetro, fica totalmente coberta com exceção do rebordo.
  • Rebordo afiado
  • Durabilidade
  • Reprodutibilidade
  • Segurança para o utilizador