Print…
Colunas de dessalinização, HiPrep™
Fornecedor: Cytiva
17-5087-01 17-5087-02
17-5087-01EA 725 EUR
17-5087-01 17-5087-02
Colunas de dessalinização, HiPrep™
Cromatografia, Colunas
A coluna de dessalinização HiPrep™ 26/10 é uma coluna prática e fácil de usar, com enchimento Sephadex™ G-25 Fine para dessalinização e trocas de tampão com amostras de volume até 15 ml por coluna.
  • Substitui a diálise por dessalinização para poupar tempo e reduzir o trabalho
  • Compatível com bombas ou sistemas de cromatografia
  • É possível utilizar duas a quatro colunas em série para volumes de amostra de 30 a 60 ml