Print…
Coomassie® Azul brilhante R-250, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
0472-10GEA 130 EUR
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Coomassie® Azul brilhante R-250, ultra puro
Coomassie® Azul brilhante R-250
Commonly used stain for the detection of protein bands following electrophoresis.
Fórmula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Ponto de Fusão: 174 − 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041762
Número CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Encomendar
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass