Print…
VWR®, Frascos, de fundo redondo, com duas bocas e juntas com esmerilado padrão
Fornecedor: VWR Collection
201-0542EA 27.6 EUR
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Frascos, de fundo redondo, com duas bocas e juntas com esmerilado padrão
Balões Balões de Fundo Redondo
Vidro borossilicato, grau 3,3, transparente, com boca lateral inclinada.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Com zona para rotulagem em mate. Referência impressa, para maior facilidade de encomenda.
DIN 12394
Certificações: DIN 12394.