Print…
Mini exsicadores, SICCO, Premium
Fornecedor: Bohlender
V1950-01 V1950-02 V1950-03
467-0130EA 184 EUR
467-0130 467-0131 467-0132
Mini exsicadores, SICCO, Premium
Exsicadores Armários Exsicadores
Policarbonato transparente. Cada câmara tem uma única porta com fecho de encaixe e junta integrada garantindo abertura fácil e fecho estanque. Resistente à temperatura de -35 a +70ºC, adequado para utilização sob pressão normal.
  • Porta com grande ângulo de abertura permite ao utilizador aceder a todo o espaço interior
  • Construção robusta, leve e portátil
  • Escolha da unidade com uma, duas ou três câmaras, cada câmara fornecida com duas prateleiras
  • Fornecido com higrómetro e um frasco de exsicante