Print…
Espectrofotómetros visíveis, DR3900
Fornecedor: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 6990 EUR
705-0764 705-1062 705-1147
Espectrofotómetros visíveis, DR3900
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Espectrofotómetro visível para assegurar a fiabilidade e a rastreabilidade dos resultados de medição durante análises de rotina.
  • Leitor de código de barras integrado (IBR +) aumenta a fiabilidade dos valores de medição
  • Atualizações de dados e garantia de qualidade com AQA+
  • Alinhamento de laboratório e análise de processo por LINK2SC
  • Os principais métodos são possíveis, incluindo COD, cloro, nitratos e amónia
  • Reagentes de alta qualidade formulados para garantir um desempenho e resultados excecionais
  • Transmitância (%) - absorvência - concentração - análise
Radio frequency identification (RFID) guarantees reliability and traceability of results during routine analyses and user measurements.
(*) O LOC100 é um conjunto RFID para identificação da amostra com: localizador RFID, 15 etiquetas de amostra em cinco cores, cinco etiquetas de localização e duas etiquetas de operador.
Para obter uma lista de kits de teste populares para o instrumento DR3900, consultar o guia PRODUTOS COMPLEMENTARES. Para uma seleção mais abrangente de kits de teste, pesquisar o site da utilizando o termo de pesquisa ETK.
Fornecimento: Fornecido com adaptador A para tinas redondas de 1" e retangulares Accuvac / 1 cm, CD com manual de procedimentos em 5 idiomas (EN, DE, FR, IT, SP).