Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33956.03
H33956.06
H33956.03EA
43.6
EUR
H33956.03
H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Fórmula:
C₁₀H₉NO₂S Ponto de Fusão: 107…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00206744 Número CAS: 35212-85-2 |