Print…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 76.4 EUR
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Peso Molecular: 316.37 g/mol
Ponto de Fusão: 242…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012560
Número CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6