Print…
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Estabilização: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 166 EUR
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% estabilizado
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Fórmula: C₈H₁₅BrO₂
Ponto de ebulição: 64,5 °C (.8 mmHg)
Densidade: 1,314 g/cm³
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058593
Número CAS: 33821-94-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3