Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
J64451.MD J64451.03
J64451.MDEA 134 EUR
J64451.MD J64451.03
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Fórmula: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036757
Número CAS: 102185-33-1