4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33015.03
H33015.06
H33015.03EA
50
EUR
H33015.03
H33015.06
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 23967-57-9
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: ca 233° subl.
MDL No.: MFCD06655155
Fórmula:
C₉H₅ClO₂S Ponto de Fusão: ∼ 233 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06655155 Número CAS: 23967-57-9 |