Print…
Azul alciano 8GX
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J60122.09 J60122.14 J60122.22
J60122.09EA 79.6 EUR
J60122.09 J60122.14 J60122.22
Azul alciano 8GX
Alcian blue
CAS No.: 33864-99-2 Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4 Formula Weight: 1298.88 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue Melting Point: 148° MDL No.: MFCD00010720
Fórmula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Peso Molecular: 1298.86 g/mol
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010720
Número CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Merck Index: 14,218