Print…
Metotrexato
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 163 EUR
J63075.MC J63075.03
Metotrexato
Methotrexate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso Molecular: 454.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5985