Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
J62238.03EA
424
EUR
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) 97%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Purity: 97+%
CAS No.: 36051-68-0
Molecular Formula: C9H14N3Na2O14P3
Formula Weight: 527.12
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00078193
Fórmula:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Peso Molecular: 527.12 g/mol Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078193 Número CAS: 36051-68-0 EINECS: 252-849-3 |