3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J65765.ME
J65765.03
J65765.MEEA
431
EUR
J65765.ME
J65765.03
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
3'-Deoxythymidine (2',3'-dideoxythymidine)
CAS No.: 3416-05-5
Molecular Formula: C10H14N2O4
Formula Weight: 226.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 21884
MDL No.: MFCD00010570
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂O₄ Ponto de Fusão: 155…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010570 Número CAS: 3416-05-5 |