2'-Deoxyinosine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
J61411.09
J61411.14
J61411.09EA
184
EUR
J61411.09
J61411.14
2'-Deoxyinosine
2'-Deoxyinosine
CAS No.: 890-38-0
Molecular Formula: C10H12N4O4
Formula Weight: 252.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
Melting Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₄O₄ Ponto de Fusão: >250 °C |
Número MDL :
MFCD00005762 Número CAS: 890-38-0 EINECS: 212-964-1 |