Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
J61414.MD
J61414.ME
J61414.03
J61414.MDEA
282
EUR
J61414.MD
J61414.ME
J61414.03
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
CAS No.: 56001-37-7
Molecular Formula: C10H14N5Na2O14P3
Formula Weight: 567.15
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4113439
MDL No.: MFCD00083629
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃ Peso Molecular: 567.147 g/mol Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD03410297 Número CAS: 56001-37-7 EINECS: 259-940-7 |