Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J61646.MC
J61646.ME
J61646.MCEA
137
EUR
J61646.MC
J61646.ME
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
CAS No.: 7415-69-2
Molecular Formula: C10H13N5Na2O11P2
Formula Weight: 487.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00084665
Fórmula:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00070121 Número CAS: 7415-69-2 EINECS: 231-026-2 |