Print…
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
J60741.03 J60741.06 J60741.09
J60741.03EA 78.2 EUR
J60741.03 J60741.06 J60741.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
CAS No.: 961-07-9 Molecular Formula: C10H13N5O4 Formula Weight: 267.25 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Peso Molecular: 285.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150760
Número CAS: 312693-72-4
EINECS: 213-505-8