Ponceau S para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
J60744.09
J60744.30
J60744.18
J60744.09EA
24.5
EUR
J60744.09
J60744.30
J60744.18
Ponceau S para eletroforese
Ponceau S
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.58
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Fórmula:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003892 Número CAS: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |