Print…
Erythromycin reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J62279.14 J62279.09
J62279.14EA 213 EUR
J62279.14 J62279.09
Erythromycin reagente para cultura de célula
Erythromycin
CAS No.: 114-07-8 Molecular Formula: C37H67NO13 Formula Weight: 733.93 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Solubility: Soluble in water at 2mg/ml Beilstein Reference: 75279 Merck Reference: 14,3681 MDL No.: MFCD00084654
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Fórmula: C₃₇H₆₇NO₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084654
Número CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Merck Index: 14,3681