Azure A
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Azurol a, N,N-Dimethylthionine, Azure A chloride, azurol I, 7 - (dimethyl) - 3-imino-3h-dithizine hydrochloride, 3-amino-7-dimethylaminophenothiazine-5-onium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, Methylene Azur A
CAS No.: 531-53-3
Molecular Formula: C14H14ClN3S
Formula Weight: 291.80
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green
Melting Point: 290° dec.
Beilstein Reference: 3922287
Merck Reference: 14,927
MDL No.: MFCD00012112
For staining cell granules and tissues
Fórmula:
C₁₄H₁₄ClN₃S Peso Molecular: 291.797 g/mol Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012112 Número CAS: 531-53-3 EINECS: 208-510-7 |