Print…
Cloreto de lítio 1 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE J61895.AD
J61895.AEEA 79.5 EUR
J61895.AE J61895.AD
Cloreto de lítio 1 M em solução aquosa
Cloreto de lítio
CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011078
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382
Ponto de Fusão: 614
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550