Ampicillin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 69-53-4
Molecular Formula: C16H19N3O4S
Formula Weight: 349.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 208° dec.
Solubility: In 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Beilstein Reference: 1090925
Merck Reference: 14,586
MDL No.: MFCD00005175
Fórmula:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Ponto de Fusão: 208 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00005175 Número CAS: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 Merck Index: 14,586 |