Print…
Cloreto de hidrogénio ∼4 mol/L em 1,4-dioxano
Fornecedor: TCI
Perigo
H1062-25ML H1062-500ML H1062-100ML
TCIAH1062-25MLEA 21 EUR
TCIAH1062-25ML TCIAH1062-500ML TCIAH1062-100ML
Cloreto de hidrogénio ∼4 mol/L em 1,4-dioxano
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Ponto de Inflamação: 17°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338900896177ed872f84260a2c7a1dc5ecd792bb&vid=e5980c0cffb1dc3880f1220a8899149e8f4ae26c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 14.0 to 15.4 w/w%