Print…
Ketoprofen
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J62702.06 J62702.14
J62702.06EA 98 EUR
J62702.06 J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Fórmula: C₁₆H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 92…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055790
Número CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5305