Denatonium benzoate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
J61048.03
J61048.06
J61048.14
J61048.03EA
46.2
EUR
J61048.03
J61048.06
J61048.14
Denatonium benzoate
Denatonium benzoate
CAS No.: 3734-33-6
Molecular Formula: C21H29N2O.C7H5O2
Formula Weight: 446.59
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 8179408
Merck Reference: 14,2891
MDL No.: MFCD00031578
The bitterest compound known
Fórmula:
C₂₈H₃₄N₂O₃ Ponto de Fusão: 164…169 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031578 Número CAS: 3734-33-6 EINECS: 223-095-2 Merck Index: 14,2891 |