1-Aminobenzotriazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine
J63610.MD
J63610.03
J63610.06
J63610.MDEA
114
EUR
J63610.MD
J63610.03
J63610.06
1-Aminobenzotriazole 97%
1-Aminobenzotriazole
Purity: 98%
CAS No.: 1614-12-6
Molecular Formula: C6H6N4
Formula Weight: 134.14
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 81-85°
Solubility: Soluble in chloroform, DMSO, ethanol or water
Beilstein Reference: 607843
MDL No.: MFCD00132902
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Fórmula:
C₆H₆N₄ Peso Molecular: 134.14 g/mol Ponto de Fusão: 81…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00132902 Número CAS: 1614-12-6 |