Print…
4-Aminopyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
J61470.14 J61470.22
J61470.14EA 69.7 EUR
J61470.14 J61470.22
4-Aminopyridine ≥99%
4-Aminopyridine
Purity: 99+% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.26 Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 157-161° Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439
A potassium channel blocker
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 273…274 °C
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Densidade: 1,26
Ponto de Inflamação: 164 °C (327 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006439
Número CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3933