Print…
Óxido de zinco, NanoArc® ZN-0605
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45849.22 45849.36
45849.22EA 34.3 EUR
45849.22 45849.36
Óxido de zinco, NanoArc® ZN-0605
Óxido de zinco
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: OZn Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Fórmula: ZnO
Ponto de Fusão: 1975 °C
Densidade: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
ALCANCE: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147