Print…
Ácido sulfúrico 95-97% for COD determination, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.17048.1000EA 66.5 EUR
1.17048.1000
Ácido sulfúrico 95-97% for COD determination, Supelco®
Ácido sulfúrico
COD analysis according to e.g.
• ISO 6060
• ISO 15705
• APHA 5220 B
• APHA 5220 C
• EPA 410.2
• EPA 410.3
• DIN 38409 H41
• DIN 38409 H43
• All other COD norms
• Merck’s new COD Cell Tests for seawater / high chloride contents (1.17058.0001 and 1.17059.0001)
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98,08 g/mol
Ponto de ebulição: ∼335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay (CSB) ≤ 5.0 mg/l