Print…
Sulfito de sódio, anidro ≥98.0% (por iodometria), pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3922-01EA 93.48 EUR
3922-01 3922-05 3922-07
Sulfito de sódio, anidro ≥98.0% (por iodometria), pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: > 500 °C
Densidade: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂SO₃) (by iodometry) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Free Acid Passes Test
Titrable Free Base (meq/g) ≤0.03
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs