Print…
Água livre de endotoxina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 69.4 EUR
J65589.AP J65589.K2
Água livre de endotoxina
Água
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,00
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039