TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
J61189.14
J61189.22
J61189.14EA
32.2
EUR
J61189.14
J61189.22
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) ≥98%
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Purity: 98%
CAS No.: 91000-53-2
Molecular Formula: C7H16NNaO6S
Formula Weight: 265.26
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00069903
Zwitterionic buffer
Fórmula:
C₇H₁₇NO₆S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00069903 Número CAS: 91000-53-2 |