Print…
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J63035.06 J63035.14
J63035.06EA 41.7 EUR
J63035.06 J63035.14
Lidocaine hydrochloride monohydrate ≥98%
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Fórmula: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Peso Molecular: 270.8 g/mol
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150329
Número CAS: 6108-05-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5482