Print…
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4020-5G D4020-25G
TCIAD4020-5GEA 47 EUR
TCIAD4020-5G TCIAD4020-25G
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (por GC)
α,3,5-Tribromotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₃
Ponto de ebulição: 169°C
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Número MDL : MFCD00052415
Número CAS: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068a2bacec0bf28cd3dd2fd8f5e449f69fe3964b&vid=ecdc5af4c26a5528b6530db77e6a09a2a305d9e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C