Fenol 99% não estabilizado, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Fórmula:
C₆H₅OH Ponto de ebulição: 181 °C Ponto de Fusão: 40…43 °C Densidade: 1,071 Ponto de Inflamação: 79 °C (175 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002143 Número CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II ALCANCE: 01-2119471329-32 Merck Index: 14,7241 |