Print…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 85.8 EUR
J65118.MD J65118.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂
Ponto de Fusão: 229…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009944
Número CAS: 22059-21-8