Print…
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 44.1 EUR
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022852
Número CAS: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0