L-Threonine reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
J63709.30
J63709.A1
J63709.30EA
78
EUR
J63709.30
J63709.A1
L-Threonine reagente para cultura de célula
L-Threonine
CAS No.: 72-19-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 1721646
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00064270
Fórmula:
C₄H₉NO₃ Peso Molecular: 119.12 g/mol Ponto de Fusão: 256 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064270 Número CAS: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 Merck Index: 14,9380 |