Print…
p-Anisaldehyde solução em etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) corante, para TLC
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxybenzaldehyde
A1674-500ML A1674-100ML
TCIAA1674-500MLEA 84 EUR
TCIAA1674-500ML TCIAA1674-100ML
p-Anisaldehyde solução em etanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) corante, para TLC
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Inflamação: 110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9785f5e5a82d119c6bd327473326b3f8da4ed64a&vid=64d2a02464457d0d82d716682b8899a53fc1ce20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Color test A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde.