Print…
2'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanone
T2794-5G T2794-25G
TCIAT2794-5GEA 167 EUR
TCIAT2794-5G TCIAT2794-25G
2'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Trifluoromethoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Número MDL : MFCD00236320
Número CAS: 220227-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&vid=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %