Print…
Glicerina ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
J64719.AE J64719.AK J64719.AP
J64719.AEEA 59.8 EUR
J64719.AE J64719.AK J64719.AP
Glicerina ≥99.5%, ultra puro
Glicerina
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4740 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Fórmula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso Molecular: 92.09 g/mol
Ponto de ebulição: 182 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1.260
Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004722
Número CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,4484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM