Print…
Cytochalasin B
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J65342.X0 J65342.MA
J65342.X0EA 293 EUR
J65342.X0 J65342.MA
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Fórmula: C₂₉H₃₇NO₅
Ponto de Fusão: 218…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077704
Número CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2790