Daidzein ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
J63763.ME
J63763.03
J63763.MC
J63763.MEEA
129
EUR
J63763.ME
J63763.03
J63763.MC
Daidzein ≥98%
Daidzein
Purity: 98+%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Fórmula:
C₁₅H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 513 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 328…332 °C (decomposição) |
Número MDL :
MFCD00016954 Número CAS: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 Merck Index: 14,2801 |