Print…
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
C2643-5G C2643-1G
TCIAC2643-5GEA 90 EUR
TCIAC2643-5G TCIAC2643-1G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00042202
Número CAS: 700-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&vid=7e9b853ea01df1c40687fbd4731bb24cfbc9e915&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %