Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium dichloride
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
J62575.30EA 67.3 EUR
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
Cloreto de magnésio hexahidratado reagente para cultura de célula
Cloreto de Magnésio hexahidratado
CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 117
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662